missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3,4,5-Trikloronnitrobensen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4,5-Trichloronitrobenzene |
| CAS | 20098-48-0 |
| Molekylformel | C6H2Cl3NO2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1,2,3-Trichloro-5-nitrobenzene, 3,4,5-Trichloronitrobenzene, NSC 523881 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H2Cl3NO2/c7-4-1-3(10(11)12)2-5(8)6(4)9/h1-2H |
| LEDER | [O-][N+](=O)c1cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c1 |
| IUPAC-namn | 1,2,3-trikloro-5-nitrobensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 226.44 |
| Formel vikt | 224.9151 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?