Läs mer
3,4,5-Triklofenylboronsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4,5-Trichlorophenylboronic Acid |
| CAS | 862248-93-9 |
| Molekylformel | C6H4BO2Cl3 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4BCl3O2/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,11-12H |
| LEDER | C1=C(C=C(C(=C1Cl)Cl)Cl)B(O)O |
| IUPAC-namn | (3,4,5-triklofenyl)borsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 225.26 |
| Formel vikt | 223.94 |