Läs mer
3,4,5-triklorpyridazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15585866 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15585866 5 g 5g
15575866 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15585866 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 160590050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 14161-11-6 | C4HCl3N2 | 183.42 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14161-11-6
Molekylformel C4HCl3N2
Molekylvikt (g/mol) 183.42
InChI-nyckel GBAOOJAWDCNOGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridazine, 3,4,5-trichloro, 3,4,5-trichloro-pyridazine, trichloropyridazine, ksc493s5t, gbaoojawdcnogo-uhfffaoysa, pyridazine,3,4,5-trichloro, 3,4,5-trichloro-1,2-diazine
PubChem CID 70111
IUPAC-namn 3,4,5-triklorpyridazin
LEDER C1=C(C(=C(N=N1)Cl)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4,5-Trichloropyridazine
Smältpunkt 54,0 °C till 61,0 °C
Kokpunkt 117,0 °C till 118,0 °C (14,0 mmHg)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 183.42
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,4,5-Trichloropyridazine, 98%
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.