Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4,5-Trichloropyridine |
| Smältpunkt | 72.0°C to 73.0°C |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 97.5% min. (GC) |
| Förpackning | Glass Bottle |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 182.44 |
| Procent renhet | 98% |