Läs mer
3,4,5-Trikloropyridin, 98 %
Produktkod. 11444304
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11444304 5 g 5g
11434304 1 g 1g
11454304 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11444304 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12587.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 33216-52-3 | C5H2Cl3N | 182,428 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 33216-52-3
Molekylformel C5H2Cl3N
Molekylvikt (g/mol) 182.428
MDL-nummer MFCD00051685
InChI-nyckel KKWRVUBDCJQHBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 3,4,5-trichloro, 3,4,5-trichloro-pyridine, pubchem11021, acmc-209hzc, ksc497k5t, 3,4,5-trichloropyridine, 3,4,5-trichloro pyridine, 3,4,5-trichloropyridine 1g
PubChem CID 3786531
IUPAC-namn 3,4,5-triklorpyridin
LEDER C1=C(C(=C(C=N1)Cl)Cl)Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material 3,4,5-Trichloropyridine
Smältpunkt 70 °C till 74 °C
Kokpunkt 213 °C till 215 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 120542
Formel vikt 182.44
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.