Läs mer
3',4',5'-Trifluoro-[1,1'-biphenyl]-2-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3',4',5'-Trifluoro-[1,1'-biphenyl]-2-amine |
| CAS | 915416-45-4 |
| Molekylformel | C12H8F3N |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-(3,4,5-Trifluorophenyl)aniline, 3,4,5-Trifluoro-2'-aminobiphenyl, 3',4',5'-Trifluorobiphenyl-2-amine, 3',4',5'-Trifluorobiphenyl-2-ylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8F3N/c13-9-5-7(6-10(14)12(9)15)8-3-1-2-4-11(8)16/h1-6H,16H2 |
| LEDER | NC1=CC=CC=C1C2=CC(F)=C(F)C(F)=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 223.19 |
| Formel vikt | 223.0609 |