Läs mer
3,4,5-Trifluorobenzaldehyde, 98%, Thermo Scientific™
Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
:
1g; Glass bottle
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3, 4, 5-Trifluorobenzaldehyde |
| CAS | 132123-54-7 |
| CAS Min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smältpunkt | 25.3°C |
| Färg | Colorless to Yellow |
| Densitet | 1.4200g/mL, 1.42 |
| Kokpunkt | 174.0°C |
| Flampunkt | 63°C |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- 3,4,5-Trifluorobenzaldehyde
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.