Läs mer
3,4,5-Trifluorobenzaldehyde, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11489996
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11489996
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20943.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 132123-54-7
Molekylformel C7H3F3O
Molekylvikt (g/mol) 160.10
MDL-nummer MFCD00083523
InChI-nyckel NLAVHUUABUFSIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 3,4,5-trifluoro, 3,4,5-trifluoro-benzaldehyde, 3,4,5-ttrifluorobenzaldehyde, acmc-209bon, intermediates-zcf02014, 3,4,5-triflourobenzaldehyde, 3,4,5-trifluorobrnzaldehyde, ksc182i0f, 3,4,5-trifluorobenzaldehyde, benzaldehyde, 3,4,5-trifluoro-9ci
PubChem CID 2776954
IUPAC-namn 3,4,5-trifluorobenzaldehyde
LEDER FC1=CC(C=O)=CC(F)=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4,5-Trifluorobenzaldehyde
Smältpunkt 24°C to 26°C
Densitet 1.42
Kokpunkt 174°C
Flampunkt 62°C (144°F)
Brytningsindex 1.478
Kvantitet 1 g
Beilstein 7805841
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 160.1
Procent renhet 98%