Läs mer
3,4,5-Trifluorbensenboronsyra, 97 %
Produktkod. 11395025
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11395025 1 g 1g
11305035 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11395025 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L18519.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-10-2026
CAS: 143418-49-9 | C6H4BF3O2 | 175,901 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 143418-49-9
Molekylformel C6H4BF3O2
Molekylvikt (g/mol) 175.901
MDL-nummer MFCD02093069
InChI-nyckel UHDDEIOYXFXNNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4,5-trifluorophenyl boronic acid, 3,4,5-trifluorobenzeneboronic acid, 3,4,5-trifluorophenyl boranediol, boronic acid, b-3,4,5-trifluorophenyl, 3,4,5-trifluoro phenylboric acid, boronic acid, 3,4,5-trifluorophenyl, 3,4,5-trifluorophenylboronicacid, pubchem2340, acmc-209cqj
PubChem CID 2734671
IUPAC-namn (3,4,5-trifluorfenyl)borsyra
LEDER B(C1=CC(=C(C(=C1)F)F)F)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4,5-Trifluorobenzeneboronic acid
Smältpunkt 275 °C till 279 °C
Kvantitet 1 g
Beilstein 7371914
Formel vikt 175.9
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.