Läs mer
3,4,5-Trifluorobenzoyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11314066
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11314066 1 g 1g
11334066 250 mg 250mg
11324066 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11314066 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19188.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 177787-26-7
Molekylformel C7H2ClF3O
Molekylvikt (g/mol) 194.537
MDL-nummer MFCD00083526
InChI-nyckel YRUNCQNKZIQTEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4,5-trifluorobenzoylchloride, benzoyl chloride,3,4,5-trifluoro, acmc-20ange, pubchem20778, 3,4,5-trifluorobenzoic acid chloride, 3,4,5-tris fluoranyl benzoyl chloride, 3,4,5-trifluorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 3,4,5-trifluoro-9ci
PubChem CID 2777023
IUPAC-namn 3,4,5-trifluorobenzoyl chloride
LEDER C1=C(C=C(C(=C1F)F)F)C(=O)Cl
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 3,4,5-Trifluorobenzoyl chloride
Brytningsindex 1.4898
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3265
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 194.54
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4,5-Trifluorobenzoyl chloride
Signalwort
  • Fara
Gefahrenkategorie
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Sicherheitshinweis
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges)..
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.