Läs mer
3,4,5-trifluorbensylbromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11415157
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11415157 5 g 5g
11405157 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11415157 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22578.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 220141-72-0 | C7H4BrF3 | 225.01 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 220141-72-0
Molekylformel C7H4BrF3
Molekylvikt (g/mol) 225.01
MDL-nummer MFCD00083528
InChI-nyckel MPEKZIYOLQCWLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4,5-trifluorobenzyl bromide, 5-bromomethyl-1,2,3-trifluorobenzene, 3,4,5-trifluorobenzylbromide, alpha-bromo-3,4,5-trifluorotoluene, 3,4,5-trifluoro benzyl bromide, benzene, 5-bromomethyl-1,2,3-trifluoro, a-bromo-3,4,5-trifluorotoluene, pubchem4670, acmc-1cupe
PubChem CID 2777062
IUPAC-namn 5-(brommetyl)-1,2,3-trifluorbensen
LEDER FC1=CC(CBr)=CC(F)=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4,5-Trifluorobenzyl bromide
Densitet 1.689
Kokpunkt 44°C to 46°C (1 mmHg)
Flampunkt 65°C (149°F)
Brytningsindex 1.505
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 8680985
Formel vikt 225.01
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.