Läs mer
3,4,5-trihydroxybensaldehydhydrat, 97 %
Produktkod. 11439536
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11439536 1 g 1g
11449536 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11439536 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19270.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 13677-79-7 | C7H6O4 | 154,12 g/mol
3,4,5-trihydroxibensaldehyd från Geum japonicum har dubbel hämmande effekt på matrismetalloproteinas 9; hämning av gelatinoytisk aktivitet såväl som MMP-9-uttryck i TNF-α inducerad HASMC.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 3,4,5-trihydroxibensaldehyd från Geum japonicum har dubbel hämmande effekt på matrismetalloproteinas
9; hämning av gelatinoytisk aktivitet såväl som MMP-9-uttryck i TNF-α inducerad HASMC.
Löslighet Löslig i DMSO
och metanol.
Anteckningar
Air Sensitive. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13677-79-7
Molekylformel C7H6O4
Molekylvikt (g/mol) 154.12
MDL-nummer MFCD00003371
InChI-nyckel RGZHEOWNTDJLAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallaldehyde, benzaldehyde, 3,4,5-trihydroxy, pyrogallol-5-carboxaldehyde, 3,4,5-trihydroxy benzaldehyde, pubchem21300, 3,4,5-trihydroxybenz, acmc-209c9s, 3,4,5-trihydroxybenzaldhyde, 3,4,5-trihydroxy-benzaldehyde, 3,4,5-tris oxidanyl benzaldehyde
PubChem CID 83651
IUPAC-namn 3,4,5-trihydroxibensaldehyd
LEDER OC1=CC(C=O)=CC(O)=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4,5-Trihydroxybenzaldehyde hydrate
Smältpunkt ∼212°C (decomposition)
Kvantitet 1 g
Beilstein 2091654
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Soluble in DMSO and Methanol.
Formel vikt 154.12 (Anhydrous)
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.