missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3,4,5-Trihydroxybenzaldehyde Hydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4,5-Trihydroxybenzaldehyde Hydrate |
| CAS | 207742-88-9 |
| Molekylformel | C7H6O4 . H2O |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6O4.H2O/c8-3-4-1-5(9)7(11)6(10)2-4;/h1-3,9-11H;1H2 |
| LEDER | O.Oc1cc(C=O)cc(O)c1O |
| IUPAC-namn | 3,4,5-trihydroxybenzaldehyde;hydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.13 |
| Formel vikt | 172.0372 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?