Läs mer
3,4,5-Trihydroxybenzaldehyd, TRC
Produktkod. 30456420
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30456420 100 mg
1 options
Produktkod. 30456420 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT795015100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4,5-Trihydroxybenzaldehyde
CAS 13677-79-7
Molekylformel C7 H6 O4
Kvantitet 100 mg
Synonym Benzaldehyde, 3,4,5-trihydroxy-, Gallaldehyde (7CI,8CI), 3,4,5-Trihydroxybenzaldehyde, Gallic aldehyde, NSC 153692
InChI formel InChI=1S/C7H6O4/c8-3-4-1-5(9)7(11)6(10)2-4/h1-3,9-11H
LEDER Oc1cc(C=O)cc(O)c1O
IUPAC-namn 3,4,5-trihydroxybenzaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 154.12
Formel vikt 154.0266