Läs mer
3,4,5-Trihydroxybensamid, 98 %
Produktkod. 11409047
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11409047 5 g 5g
11419047 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11409047 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20620.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 618-73-5 | C7H7NO4 | 169,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 618-73-5
Molekylformel C7H7NO4
Molekylvikt (g/mol) 169.14
MDL-nummer MFCD00014800
InChI-nyckel RBQIPEJXQPQFJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallamide, benzamide, 3,4,5-trihydroxy, gallamid, gallic acid amide, benzamide,4,5-trihydroxy, acmc-1b99c, 3,4,5-trihydroxy benzamide, benzamide,3,4,5-trihydroxy, 3,4,5-tris oxidanyl benzamide, 3,4,5-trihydroxybenzamide
PubChem CID 69256
IUPAC-namn 3,4,5-trihydroxibensamid
LEDER NC(=O)C1=CC(O)=C(O)C(O)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4,5-Trihydroxybenzamide
Smältpunkt ∼240°C (decomposition)
Kvantitet 5 g
Beilstein 2644549
Formel vikt 169.14
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.