Läs mer
3,4,5-Trihydroxybenzoic-2,6-d2 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Gallic acid 2,6 d2 |
| CAS | 294660-92-7 |
| Molekylformel | C7 2H2 H4 O5 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Gallic Acid D2 (2,6 D2), Benzoic-2,6-d2 acid, 3,4,5-trihydroxy- (9 CI) |
| InChI formel | InChI=1 S/C7H6O5/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,8-10 H,(H,11,12)/i1D,2 D |
| LEDER | [2 H]c1c(O)c(O)c(O)c([2 H])c1C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,6-dideuterio-3,4,5-trihydroxybenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 172.13 |
| Formel vikt | 172.0341 g/mol |
| Visa mer |