Läs mer
3,4,5-Trihydroxybensoesyra, 98 %
Produktkod. 11451347
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11451347 250 g 250g
11441347 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11451347 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24887.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1280.10 SEK
    1038.65 SEK / 250g
    Save 241.45 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 149-91-7 | C7H6O5 | 170,12 g/mol
Organisk syra används som standard för bestämning av fenoler i Folin-Ciocalteau-analysen. Inom analytisk kemi används det som standard för att bestämma fenolhalten i olika analyter. Det fungerar som ett utgångsmaterial för framställning av psykedelisk alkaloid meskalin. Vidare används det för att producera polyestrar baserade på floretinsyra och gallussyra. Utöver detta används det vid framställning av dess estrar såsom metylgallat, etylgallat, propylgallat, oktylgallat och doceylgallat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Organisk syra används som standard för att bestämma fenoler i Folin-Ciocalteau-analysen. Inom analytisk kemi används det som standard för att bestämma fenolhalten i olika analyter. Det fungerar som ett utgångsmaterial för framställning av psykedelisk alkaloid meskalin. Vidare används det för att producera polyestrar baserade på floretinsyra och gallussyra. Utöver detta används det vid framställning av dess estrar såsom metylgallat, etylgallat, propylgallat, oktylgallat och doceylgallat.
Löslighet
Löslig i vatten, alkohol, eter, glycerol och aceton. Olösligt i bensen, kloroform och petroleumeter.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka baser, syraanhydrider, syraklorider, metaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 149-91-7
Molekylformel C7H6O5
Molekylvikt (g/mol) 170.12
MDL-nummer MFCD00002510
InChI-nyckel LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallic acid, gallate, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy, gallic acid, tech., galop, pyrogallol-5-carboxylic acid, kyselina gallova, 3,4,5-trihydroxybenzoate, ccris 5523, kyselina gallova czech
PubChem CID 370
ChEBI CHEBI:30778
IUPAC-namn 3,4,5-trihydroxibensoesyra
LEDER OC(=O)C1=CC(O)=C(O)C(O)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid
Namnnotering anhydra
Smältpunkt ∼251 °C (dekomposition)
Densitet 1.694
Kvantitet 250 g
Beilstein 2050274
Känslighet Hygroskopisk; Ljuskänslig
Merck Index 144345
Löslighetsinformation Löslig i vatten, alkohol, eter, glycerol och aceton. Olöslig i bensen, kloroform och petroleumeter.
Formel vikt 170.12
Procent renhet 0.99
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.