Learn More
3,4,5-trihydroxibensoesyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Organisk syra används som standard för bestämning av fenoler i Folin-Ciocalteau-analysen. Inom analytisk kemi används det som standard för att bestämma fenolhalten i olika analyter. Det fungerar som ett utgångsmaterial för framställning av psykedelisk alkaloid meskalin. Vidare används det för att producera polyestrar baserade på floretinsyra och gallussyra. Utöver detta används det vid framställning av dess estrar såsom metylgallat, etylgallat, propylgallat, oktylgallat och doceylgallat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Organisk syra används som standard för att bestämma fenoler i Folin-Ciocalteau-analysen. Inom analytisk kemi används det som standard för att bestämma fenolhalten i olika analyter. Det fungerar som ett utgångsmaterial för framställning av psykedelisk alkaloid meskalin. Vidare används det för att producera polyestrar baserade på floretinsyra och gallussyra. Utöver detta används det vid framställning av dess estrar såsom metylgallat, etylgallat, propylgallat, oktylgallat och doceylgallat.
Löslighet
Löslig i vatten, alkohol, eter, glycerol och aceton. Olösligt i bensen, kloroform och petroleumeter.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka baser, syraanhydrider, syraklorider, metaller.
Specifica
Specifica
| Kemiskt namn eller material | 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid |
| Namnnotering | anhydrous |
| Smältpunkt | ∼251°C (decomposition) |
| Densitet | 1.694 |
| Kvantitet | 250 g |
| Beilstein | 2050274 |
| Känslighet | Hygroscopic; Light sensitive |
| Merck Index | 144345 |
| Löslighetsinformation | Soluble in water,alcohol,ether,glycerol and acetone. Insoluble in benzene,chloroform and petroleum ether. |
| Formel vikt | 170.12 |
| Vedi altri risultati |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.