Läs mer
3,4,5-Trihydroxybenzoesyra monohydrat, 99 %
Produktkod. 11497767
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11497767 250 g 250g
11487767 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11497767 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16303.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5995-86-8 | C7H5O5 | 169,11 g/mol
Denna kemikalie används för bestämning av cerium, titan, fosfat och nitrit med spektrofotometri. Det används också vid tillverkning av tiazinfärgämnen, oxazinfärgämnen, läkemedel etc.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Denna kemikalie används för bestämning av cerium, titan, fosfat och nitrit med spektrofotometri. Det ′används också vid tillverkning av tiazinfärgämnen, oxazinfärgämnen, läkemedel etc.
Löslighet Det är lösligt
i alkohol, eter, glycerol, aceton försumbar i bensen, kloroform, petroleumeter.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Hygroskopisk. Ljuskänslig. Förvaras åtskilt från Starka oxidationsmedel, Starka baser, Syraklorider, Syraanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5995-86-8
Molekylformel C7H5O5
Molekylvikt (g/mol) 169.11
MDL-nummer MFCD00149098
InChI-nyckel LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-M
Synonym gallic acid monohydrate, 3,4,5-trihydroxybenzoic acid hydrate, galop hydrate, 3,4,5-trihydroxybenzoic acid monohydrate, gallicum acidum, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, hydrate, gallic acid, monohydrate, gallicacidmonohydrate, gallic acid, acs, acmc-1ary0
PubChem CID 24721416
IUPAC-namn 3,4,5-trihydroxibensoesyra;hydrat
LEDER OC1=CC(=CC(O)=C1O)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid monohydrate
Smältpunkt 250 °C (dekomposition)
Kvantitet 250 g
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 144345
Löslighetsinformation Det är lösligt i alkohol, eter, glycerol, aceton, försumbar i bensen, kloroform, petroleumeter.
Formel vikt 188,14 (170,12 Vattenfattig)
Procent renhet 0.99
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.