Läs mer
3,4,5-Trihydroxybenzoesyra monohydrat, ACS, 98+%
Produktkod. 11377878
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11377878 500 g 500g
11387878 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11377878 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036417.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
CAS: 5995-86-8 | C7H5O5 | 169,11 g/mol
3,4,5-Trihydroxibensoesyra monohydrat används för att göra färgämnen och bläck, fotografiska framkallare och har använts som sammandragningsmedel inom medicinskt. Det används också som antioxidanter i livsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5995-86-8
Molekylformel C7H5O5
Molekylvikt (g/mol) 169.11
MDL-nummer MFCD00149098
InChI-nyckel LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-M
Synonym gallic acid monohydrate, 3,4,5-trihydroxybenzoic acid hydrate, galop hydrate, 3,4,5-trihydroxybenzoic acid monohydrate, gallicum acidum, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, hydrate, gallic acid, monohydrate, gallicacidmonohydrate, gallic acid, acs, acmc-1ary0
PubChem CID 24721416
LEDER OC1=CC(=CC(O)=C1O)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid monohydrate
Smältpunkt 250 °C (dekomposition)
Färg Vit till grädde
Kvantitet 500 g
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 144345
Löslighetsinformation Löslig i vatten (1,1g/100ml).
IUPAC-namn 3,4,5-trihydroxibensoesyra;hydrat
Formel vikt 188,14 (170,12 Vattenfattig)
Procent renhet ≥98%
Kvalitet ACS
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.