Läs mer
3,4,5-Trihydroxybenzoic Acid, Pure, Fisher Chemical
Produktkod. 10040510 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10040510 100 g Plastic powder jar 100g
1 options
Produktkod. 10040510 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer T/3300/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifica
CAS 149-91-7
Smältpunkt 253°C
Färg Yellow
Molekylformel C7H6O5
MDL-nummer MFCD00002510
Synonym gallic acid, gallate, benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy, gallic acid, tech., galop, pyrogallol-5-carboxylic acid, kyselina gallova, 3,4,5-trihydroxybenzoate, ccris 5523, kyselina gallova czech
InChI-nyckel LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC(=O)C1=CC(O)=C(O)C(O)=C1
IUPAC-namn 3,4,5-trihydroxybenzoic acid
Molekylvikt (g/mol) 170.12
PubChem CID 370
ChEBI CHEBI:30778
Formel vikt 170.12g/mol
Kvantitet 100 g
Förpackning Plastic powder jar
Fysisk form Powder Solid
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Gallic acid
Avvertenza
  • Varning
Categoria di pericolo
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Consigli di prudenza
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.