Läs mer
3,4,5-Trihydroxycinnamic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4,5-Trihydroxycinnamic Acid |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8O5/c10-6-3-5(1-2-8(12)13)4-7(11)9(6)14/h1-4,10-11,14H,(H,12,13)/b2-1+ |
| Formel vikt | 196.0372 |