missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3,4,5-Trimethoxy-d9-benzoic Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4,5-Trimethoxybenzoic Acid-d9 |
| CAS | 84759-05-7 |
| Molekylformel | C10 D9 H3 O5 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Benzoic acid, 3,4,5-tri(methoxy-d3)- (9 CI), 3,4,5-Tri(methoxy-d3)benzoic acid, 3,4,5-Trimethoxybenzoic acid-d9, 3,4,5-Trimethoxybenzoic Acid-D9 (trimethoxy-D9), Gallic acid tri(methyl-d3) ether, Tri(methyl-d3)gallic acid, 3,4,5-Trimethoxy-d9-benzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H12O5/c1-13-7-4-6(10(11)12)5-8(14-2)9(7)15-3/h4-5 H,1-3H3,(H,11,12)/i1D3,2D3,3D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])Oc1cc(cc(OC([2 H])([2 H])[2 H])c1OC([2 H])([2 H])[2 H])C(=O)O |
| IUPAC-namn | 3,4,5-tris(trideuteriomethoxy)benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 221.255 |
| Formel vikt | 221.125 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?