Läs mer
3',4',5'-trimetoxiacetofenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11302526
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11302526 5 g 5g
11312526 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11302526 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06439.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1136-86-3 | C11H14O4 | 210.23 g/mol
3',4',5'-trimetoxiacetofenon används inom jordbrukskemikalier, läkemedel och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3 ,′4′ ,5′ -Trimetoxiacetofenon används inom jordbrukskemikalier, läkemedel och färgämnen.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibla material är Starka oxidationsmedel, Starka baser. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel och starka baser. Undvik exponering för överdriven värme och ljus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1136-86-3
Molekylformel C11H14O4
Molekylvikt (g/mol) 210.23
MDL-nummer MFCD00008738
InChI-nyckel VUGQIIQFXCXZJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3',4',5'-trimethoxyacetophenone, 1-3,4,5-trimethoxyphenyl ethanone, 3,4,5-trimethoxyacetophenone, ethanone, 1-3,4,5-trimethoxyphenyl, 1-3,4,5-trimethoxyphenyl ethan-1-one, 3,4,5-trimethoxy acetophenone, pubchem22820, acmc-1c5os, 3,5-trimethoxy acetophenone, 1-acetyl-3,4,5-trimethoxybenzene
PubChem CID 14345
ChEBI CHEBI:86547
IUPAC-namn 1-(3,4,5-trimetoxifenyl)etanon
LEDER COC1=CC(=CC(OC)=C1OC)C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3',4',5'-Trimethoxyacetophenone
Smältpunkt 79°C to 83°C
Kokpunkt 173°C to 174°C (10 mmHg)
Kvantitet 5 g
Beilstein 1463133
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 210.23
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.