Läs mer
3,4,5-Trimetoxyanilin, 98+%
Produktkod. 11381347
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11381347 25 g 25g
11371347 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11381347 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01619.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 24313-88-0 | C9H13NO3 | 183,207 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24313-88-0
Molekylformel C9H13NO3
Molekylvikt (g/mol) 183.207
MDL-nummer MFCD00008393
InChI-nyckel XEFRNCLPPFDWAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxy aniline, 3,4,5-trimethoxybenzenamine, 3,4,5-trimethoxy-phenylamine, 3,4,5-trimethoxyphenylamine, 3,5-trimethoxyaniline, 3,4,5-trimethoxyanilin, acmc-1cdy7, intermediates-zcf02654, 3,4,5-trimethoxyaniline
PubChem CID 32285
IUPAC-namn 3,4,5-trimetoxianilin
LEDER COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4,5-Trimethoxyaniline
Smältpunkt 110 °C till 113 °C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 642919
Formel vikt 183.21
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.