Läs mer
3,4,5-Trimetoxibensaldehyd, 98 %
Produktkod. 11477287
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11477287 25 g 25g
11487287 100 g 100g
11497287 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11477287 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15038.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 86-81-7 | C10H12O4 | 196,202 g/mol
3,4,5-trimetoxibensaldehyd används vid syntes av trimetoprim och psykedeliska fenetylaminer. Det kan också användas vid tillverkning av plasttillsatser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
3,4,5-trimetoxibensaldehyd används vid syntes av trimetoprim och psykedeliska fenetylaminer. Det kan också användas vid tillverkning av plasttillsatser.
Löslighet Löslig i vatten (1,49 mg/L vid
25 C), alkohol, toluen, aceton °och metanol.
Anmärkningar
Air Sensitive, förvara borta från luft. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86-81-7
Molekylformel C10H12O4
Molekylvikt (g/mol) 196.202
MDL-nummer MFCD00003364
InChI-nyckel OPHQOIGEOHXOGX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6858
IUPAC-namn 3,4,5-trimetoxibensaldehyd
LEDER COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
Smältpunkt 73 °C till 77 °C
Kokpunkt 163 °C till 165 °C (10 mmHg)
Kvantitet 25 g
Beilstein 395163
Känslighet Luftkänslig
Synonym benzaldehyde, 3,4,5-trimethoxy, unii-wl86yd76n6, tmba, benzaldehyde,3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxy benzaldehyde, 3,4,5-trimethoxy-benzaldehyde, pubchem8266, acmc-209qbj, 3,5-trimethoxybenzaldehyde, 2.3.4-trihyroxybenzaldehyde
Löslighetsinformation Löslig i vatten (1,49 mg/L vid 25 °C), alkohol, toluen, aceton och metanol.
Formel vikt 196.2
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.