Läs mer
3,4,5-Trimetoxibensaldehyd, 98 %
Beschreibung
3,4,5-trimetoxibensaldehyd används vid syntes av trimetoprim och psykedeliska fenetylaminer. Det kan också användas vid tillverkning av plasttillsatser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
3,4,5-trimetoxibensaldehyd används vid syntes av trimetoprim och psykedeliska fenetylaminer. Det kan också användas vid tillverkning av plasttillsatser.
Löslighet Löslig i vatten (1,49 mg/L vid
25 C), alkohol, toluen, aceton °och metanol.
Anmärkningar
Air Sensitive, förvara borta från luft. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | 3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde |
| Smältpunkt | 73 °C till 77 °C |
| Kokpunkt | 163 °C till 165 °C (10 mmHg) |
| Kvantitet | 500 g |
| Beilstein | 395163 |
| Känslighet | Luftkänslig |
| Synonym | benzaldehyde, 3,4,5-trimethoxy, unii-wl86yd76n6, tmba, benzaldehyde,3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxy benzaldehyde, 3,4,5-trimethoxy-benzaldehyde, pubchem8266, acmc-209qbj, 3,5-trimethoxybenzaldehyde, 2.3.4-trihyroxybenzaldehyde |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten (1,49 mg/L vid 25 °C), alkohol, toluen, aceton och metanol. |
| Formel vikt | 196.2 |
| Procent renhet | 98% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.