Läs mer
3,4,5-trimetoxibensaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10552151 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10552151 25 g Glasflaska 25g
10562151 100 g Glasflaska 100g
10742875 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10552151 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 139910250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 86-81-7 | C10H12O4 | 196.2 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86-81-7
Molekylformel C10H12O4
Molekylvikt (g/mol) 196.2
MDL-nummer MFCD00003364
InChI-nyckel OPHQOIGEOHXOGX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6858
IUPAC-namn 3,4,5-trimetoxibensaldehyd
LEDER COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 4, 5-Trimethoxybenzaldehyde
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 73.0°C to 76.0°C
Färg Grädde till vitt
Kokpunkt 163.0°C to 165.0°C (10.0 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3O)3C6H2CHO
Kvantitet 25 g
Beilstein 08, 391
Synonym benzaldehyde, 3,4,5-trimethoxy, unii-wl86yd76n6, tmba, benzaldehyde,3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxy benzaldehyde, 3,4,5-trimethoxy-benzaldehyde, pubchem8266, acmc-209qbj, 3,5-trimethoxybenzaldehyde, 2.3.4-trihyroxybenzaldehyde
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,toluene and acetone
Formel vikt 196.2
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver eller flingor
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.