missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde 4-methoxy-d3 |
| CAS | 1219805-17-0 |
| Molekylformel | C10 2H3 H9 O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Benzaldehyde','3,5-dimethoxy-4-(methoxy-d3)-, 3,5-Dimethoxy-4-(trideuteriomethoxy)benzaldehyde, 3,5-Dimethoxy-4-methoxy-d3-benzaldehyde, 3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde-d3, 3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde-D3 (4-methoxy-D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O4/c1-12-8-4-7(6-11)5-9(13-2)10(8)14-3/h4-6H,1-3H3/i3D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])Oc1c(OC)cc(C=O)cc1OC |
| IUPAC-namn | 3,5-dimethoxy-4-(trideuteriomethoxy)benzaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 199.22 |
| Formel vikt | 199.0924 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?