Läs mer
3,4,5-Trimetoxybensaldehyd, TRC
Produktkod. 30456362
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30456362 5 g
1 options
Produktkod. 30456362 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7956355G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
CAS 86-81-7
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C10H12O4
Kvantitet 5 g
Synonym 3,4,5-Trimethoxy-benzaldehyde, NSC 16692
InChI formel InChI=1S/C10H12O4/c1-12-8-4-7(6-11)5-9(13-2)10(8)14-3/h4-6H,1-3H3
LEDER COc1cc(C=O)cc(OC)c1OC
IUPAC-namn 3,4,5-trimetoxibenzaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 196.2
Formel vikt 196.0736