Läs mer
3,4,5-Trimetoxybensenboronsyra, 98 %
Produktkod. 11398186
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11398186 1 g 1g
11308196 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11398186 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15191.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 182163-96-8 | C9H13BO5 | 212,008 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 182163-96-8
Molekylformel C9H13BO5
Molekylvikt (g/mol) 212.008
MDL-nummer MFCD01075676
InChI-nyckel RULQUTYJXDLRFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4,5-trimethoxybenzeneboronic acid, 3,4,5-trimethoxyphenyl boronic acid, 3,4,5-trimethoxyphenyl boranediol, 3,4,5-trimethoxylphenylboronic acid, boronic acid, 3,4,5-trimethoxyphenyl, pubchem7894, acmc-1c5iu, ksc174i9j, 3,4,5-trimethoxy phenylboronic acid
PubChem CID 2734390
IUPAC-namn (3,4,5-trimetoxifenyl)borsyra
LEDER B(C1=CC(=C(C(=C1)OC)OC)OC)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4,5-Trimethoxybenzeneboronic acid
Smältpunkt ∼245 °C
Kvantitet 1 g
Beilstein 8205051
Formel vikt 212.01
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.