Läs mer
3,4,5-Trimethoxybenzoic Acid 8-(Diethylamino)octyl Ester, Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4,5-Trimethoxybenzoic Acid 8-(Diethylamino)octyl Ester, Hydrochloride |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H37NO5.ClH/c1-6-23(7-2)14-12-10-8-9-11-13-15-28-22(24)18-16-19(25-3)21(27-5)20(17-18)26-4;/h16-17H,6-15H2,1-5H3;1H |
| Formel vikt | 431.2439 |