Läs mer
3,4,5-trimetoxibensoesyra, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11472427
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11472427 500 g 500g
11462427 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11472427 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14274.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 118-41-2 | C10H12O5 | 212.2 g/mol
3,4,5-trimetoxibensoesyra används som mellanprodukter i medicin och organisk syntes. Det fungerar som en metabolit av trimebutin. Det används ofta för att göra färgämnen och bläck, fotografiska framkallare och används som sammandragningsmedel inom medicinskt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
3,4,5-trimetoxibensoesyra används som mellanprodukter i medicin och organisk syntes. Det fungerar som en metabolit av trimebutin. Det används ofta för att göra färgämnen och bläck, fotografiska framkallare och används som sammandragningsmedel inom medicinskt.
Löslighet
Löslig i etanol, etyleter och kloroform. Något lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara svalt, torrt i en väl tillsluten behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 118-41-2
Molekylformel C10H12O5
Molekylvikt (g/mol) 212.2
MDL-nummer MFCD00002501
InChI-nyckel SJSOFNCYXJUNBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym eudesmic acid, gallic acid trimethyl ether, tri-o-methylgallic acid, trimethylgallic acid, benzoic acid, 3,4,5-trimethoxy, veratric acid, 5-methoxy, unii-v5c9h0sc9f, 3,4,5-trimethoxy-benzoic acid, 5-methoxy-veratric acid, v5c9h0sc9f
PubChem CID 8357
ChEBI CHEBI:454991
IUPAC-namn 3,4,5-trimetoxibensoesyra
LEDER COC1=CC(=CC(OC)=C1OC)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4,5-Trimethoxybenzoic acid
Smältpunkt 168°C to 171°C
Kokpunkt 225°C to 226°C (10 mmHg)
Kvantitet 500 g
Beilstein 884655
Löslighetsinformation Soluble in ethanol,ethyl ether and chloroform. Slightly soluble in water.
Formel vikt 212.2
Procent renhet ≥99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.