Läs mer
3,4,5-Trimethoxybenzoic Acid, Mikromol™
Beskrivning
3,4,5-Trimethoxybenzoic Acid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4,5-Trimethoxybenzoic Acid |
| CAS | 118-41-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3,4,5-Trimethoxybenzoic Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H12 O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Trimebutine Imp. B (EP), Trimethoprim Imp. J (EP), 3,4,5-Trimethoxybenzoic Acid, Trimebutine Maleate Impurity B, Trimethoprim Impurity J |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O5/c1-13-7-4-6(10(11)12)5-8(14-2)9(7)15-3/h4-5H,1-3H3,(H,11,12) |
| LEDER | COc1cc(cc(OC)c1OC)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 3,4,5-trimethoxybenzoic acid |
| Visa mer |