Läs mer
3,4,5-Trimethoxybenzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4,5-Trimethoxybenzoic Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O5/c1-13-7-4-6(10(11)12)5-8(14-2)9(7)15-3/h4-5H,1-3H3,(H,11,12) |
| Formel vikt | 212.0685 |
| Procent renhet | >95% |