Läs mer
3,4,5-Trimethoxybenzoyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4,5-Trimethoxybenzoyl Chloride |
| CAS | 4521-61-3 |
| Molekylformel | C10H11ClO4 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 3,4,5-Trimethoxybenzoic Acid Chloride, NSC 91023, Tri-O-methylgalloyl Chloride, Trimethylgalloyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11ClO4/c1-13-7-4-6(10(11)12)5-8(14-2)9(7)15-3/h4-5H,1-3H3 |
| LEDER | COc1cc(cc(OC)c1OC)C(=O)Cl |
| IUPAC-namn | 3,4,5-trimethoxybenzoyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 230.64 |
| Formel vikt | 230.0346 |