missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3,4,5-Trimethoxybenzoyl Chloride, TRC

Produktkod. 30455569
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30455569 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30455569 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7962255G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3,4,5-Trimethoxybenzoyl Chloride
CAS 4521-61-3
Molekylformel C10H11ClO4
Kvantitet 5 g
Synonym 3,4,5-Trimethoxybenzoic Acid Chloride, NSC 91023, Tri-O-methylgalloyl Chloride, Trimethylgalloyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C10H11ClO4/c1-13-7-4-6(10(11)12)5-8(14-2)9(7)15-3/h4-5H,1-3H3
LEDER COc1cc(cc(OC)c1OC)C(=O)Cl
IUPAC-namn 3,4,5-trimethoxybenzoyl chloride
Molekylvikt (g/mol) 230.64
Formel vikt 230.0346
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.