Läs mer
3,4,5-Trimethoxybenzyl alcohol, 98%
Produktkod. 11454384
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11454384 10 g 10g
11464384 50 g 50g
11474384 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11454384 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13071.09
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Vea la política de devoluciones
CAS: 3840-31-1 | C10H14O4 | 198.218 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 3840-31-1
Molekylformel C10H14O4
Molekylvikt (g/mol) 198.218
MDL-nummer MFCD00004639
InChI-nyckel QPHLRCUCFDXGLY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4,5-trimethoxybenzyl alcohol, 3,4,5-trimethoxyphenyl methanol, benzenemethanol, 3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxybenzylalcohol, 3,4,5-trimethoxybenzylic alcohol, benzyl alcohol, 3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxyphenyl methan-1-ol, acmc-1cp7y, 3,4,5-trimethoxybenzalcohol, ksc494s0n
PubChem CID 77449
IUPAC-namn (3,4,5-trimetoxifenyl)metanol
LEDER COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)CO
Especificaciones
Kemiskt namn eller material 3,4,5-Trimethoxybenzyl alcohol
Densitet 1.199
Kokpunkt 228°C (25 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.5445
Kvantitet 10 g
Beilstein 2104523
Formel vikt 198.22
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.