Läs mer
3,4,5-Trimethoxybenzylamine, 96%
Produktkod. 10179881 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10179881 5 g Glasflaska 5g
10038831 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10179881 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 351170050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 18638-99-8 | C10H15NO3 | 197.24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18638-99-8
Molekylformel C10H15NO3
Molekylvikt (g/mol) 197.24
MDL-nummer MFCD00017150
InChI-nyckel YUPUSBMJCFBHAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4,5-trimethoxybenzylamine, 3,4,5-trimethoxyphenyl methanamine, 1-3,4,5-trimethoxyphenyl methanamine, benzenemethanamine, 3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxyphenyl methylamine, 1-3,4,5-trimethoxyphenyl methanamine hydrochloride, pubchem16674, acmc-1c5ez, ksc495e6b, 3,4,5-trimethoxy benzylamine
PubChem CID 87736
IUPAC-namn (3,4,5-trimetoxifenyl)metanamin
LEDER COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 4, 5-Trimethoxybenzylamine
Namnnotering 96%
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 1.1550g/mL, 1.155
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3O)3C6H2CH2NH2
Brytningsindex 1.5455 to 1.5485
Kvantitet 5 g
Formel vikt 197.24
Procent renhet 96%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,4,5-Trimethoxybenzylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.