Läs mer
3,4,5-Trimethoxybenzylamine, 96%
Produktkod. 11393077
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11393077 5 g 5g
11303087 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11393077 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13461.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 18638-99-8 | C10H15NO3 | 197.234 g/mol
3,4,5-trimetoxibensylamin används vid syntes av bensyl 3-deoxi-3-(3,4,5-trimetoxibensylamino)-β -L-xylopyranosid. Det är en viktig organisk mellanprodukt. Det används inom jordbrukskemikalier, läkemedel och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3,4,5-trimetoxibensylamin används vid syntes av bensyl 3-deoxi-3-(3,4,5-trimetoxibensylamino)-β -L-xylopyranosid. Det är en viktig organisk mellanprodukt. Det används inom jordbrukskemikalier, läkemedel och färgämnen.
Löslighet Ej blandbar eller svår att blanda
i vatten.
Anmärkningar
Den är känslig för luft. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18638-99-8
Molekylformel C10H15NO3
Molekylvikt (g/mol) 197.234
MDL-nummer MFCD00017150
InChI-nyckel YUPUSBMJCFBHAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4,5-trimethoxybenzylamine, 3,4,5-trimethoxyphenyl methanamine, 1-3,4,5-trimethoxyphenyl methanamine, benzenemethanamine, 3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxyphenyl methylamine, 1-3,4,5-trimethoxyphenyl methanamine hydrochloride, pubchem16674, acmc-1c5ez, ksc495e6b, 3,4,5-trimethoxy benzylamine
PubChem CID 87736
IUPAC-namn (3,4,5-trimetoxifenyl)metanamin
LEDER COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4,5-Trimethoxybenzylamine
Densitet 1.155
Kokpunkt 120°C to 122°C (0.05 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.548
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 1107570
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vikt 197.24
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.