Läs mer
3,4,5-Trimethoxycinnamic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16449356
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16449356 100 mg
1 options
Produktkod. 16449356 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW012123
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress 3,4,5-Trimethoxycinnamic acid is a phenylpropanoid isolated from the roots of Polygala tenuifolia WILLD, with anti-stress effect, prolonging the sleeping time in animals. 3,4,5-Trimethoxycinnamic acid increases expression of GAD65 and γ-subunit of GABAA receptor, but shows no effect on the amounts of α-, β-subunits.
3,4,5-Trimethoxycinnamic acid is a phenylpropanoid isolated from the roots of Polygala tenuifolia
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4,5-Trimethoxycinnamic acid
CAS 90-50-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H14O5
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (419.74 mM; Need ultrasonic)
LEDER COC1=C(OC)C(OC)=CC(/C=C/C(O)=O)=C1
Molekylvikt (g/mol) 238.24
Formel vikt 238.24
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation