Läs mer
3,4,5-Trimetoxycinnaminsyra, främst trans, 99 %
Produktkod. 11475103
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11475103 25 g 25g
11485103 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11475103 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12767.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 90-50-6 | C12H14O5 | 238,239 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90-50-6
Molekylformel C12H14O5
Molekylvikt (g/mol) 238.239
MDL-nummer MFCD00004388
InChI-nyckel YTFVRYKNXDADBI-SNAWJCMRSA-N
Synonym 3,4,5-trimethoxycinnamic acid, o-methylsinapic acid, 3,4,5-trimethoxyphenylacrylic acid, 3-3,4,5-trimethoxyphenyl acrylic acid, 3-3,4,5-trimethoxyphenyl-2-propenoic acid, 3,4,5-trimethoxy cinnamic acid, sinapic acid methyl ether, e-3-3,4,5-trimethoxyphenyl acrylic acid, cinnamic acid, 3,4,5-trimethoxy, 2e-3-3,4,5-trimethoxyphenyl acrylic acid
PubChem CID 735755
IUPAC-namn (E)-3-(3,4,5-trimetoxifenyl)prop-2-ensyra
LEDER COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)C=CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4,5-Trimethoxycinnamic acid
Namnnotering predominantly trans
Smältpunkt 126°C to 128°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1537834
Formel vikt 238.24
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.