Läs mer
3,4,5-Trimetoxyfenol, 97 %
Produktkod. 11321317
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11321317 25 g 25g
11311317 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11321317 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01527.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 642-71-7 | C9H12O4 | 184,191 g/mol
3,4,5-trimetoxifenol används som flavonoidläkemedelsintermediärer. Den används för forskning inom läkemedel, kosmetika, jordbrukskemikalier och livsmedelsindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
3,4,5-trimetoxifenol används som flavonoidläkemedelsintermediärer. Den används för forskning inom läkemedel, kosmetika, jordbrukskemikalier och livsmedelsindustrin.
Löslighet Löslig i
kloroform.
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvara i mörker. Förvara i en tättsluten behållare. Förvara på ett svalt, torrt, välventilerat utrymme borta från oförenliga ämnen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 642-71-7
Molekylformel C9H12O4
Molekylvikt (g/mol) 184.191
MDL-nummer MFCD00008389
InChI-nyckel VTCDZPUMZAZMSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym antiarol, phenol, 3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxy phenol, spectrum_000525, specplus_000623, spectrum3_001208, spectrum4_001487, spectrum5_000193, 3,4,5-trirnethoxyphenol, 3,4,5-trimethoxy-phenol
PubChem CID 69505
ChEBI CHEBI:2760
IUPAC-namn 3,4,5-trimetoxifenol
LEDER COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4,5-Trimethoxyphenol
Smältpunkt 143 °C till 148 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1958573
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Löslig i kloroform.
Formel vikt 184.19
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.