Läs mer
3,4,5-Trimetoxyfenol, TRC
Produktkod. 30451115
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30451115 1 g
1 options
Produktkod. 30451115 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7958951G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4,5-Trimethoxyphenol
CAS 642-71-7
Molekylformel C13 H24 N2 O
Kvantitet 1 g
Synonym 3,4,5-Trimethoxy-phenol, 3',4',5'-Trimethoxyphenol, Antiarol
InChI formel InChI=1S/C13H24N2O/c1-3-5-14-7-11-9-15(6-4-2)10-12(8-14)13(11)16/h11-12H,3-10H2,1-2H3
LEDER CCCN1CC2CN(CCC)CC(C1)C2=O
IUPAC-namn 3,7-dipropyl-3,7-diazabicyklo[3.3.1]nonan-9-one
Molekylvikt (g/mol) 224.343
Formel vikt 224.189