Läs mer
3,4,5-Trimethoxyphenylacetic acid, 99%
Produktkod. 11434627
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11434627 100 g 100g
11414627 5 g 5g
11424627 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11434627 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21136.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 951-82-6 | C11H14O5 | 226.228 g/mol
Det används vid syntes av 3,4-diaryl-2(5H)-furanoner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det används vid syntes
av 3,4-diaryl-2(5H)-furanoner.
Löslighet
Lösligt i vatten. Lösligheten i metanol är nästan transparent.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från baser och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 951-82-6
Molekylformel C11H14O5
Molekylvikt (g/mol) 226.228
MDL-nummer MFCD00004336
InChI-nyckel DDSJXCGGOXKGSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4,5-trimethoxyphenylacetic acid, 2-3,4,5-trimethoxyphenyl acetic acid, 3,4,5-trimethoxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxyphenylaceticacid, pubchem14015, acmc-209rv8, ksc487g4j, 3,4,5-trimethoxybenzeneacetic acid, benzeneacetic acid,4,5-trimethoxy
PubChem CID 70372
IUPAC-namn 2-(3,4,5-trimetoxifenyl)ättiksyra
LEDER COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4,5-Trimethoxyphenylacetic acid
Smältpunkt 118°C to 122°C
Kvantitet 100 g
Beilstein 2697844
Löslighetsinformation Soluble in water. Solubility in methanol is almost transparent.
Formel vikt 226.23
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.