Läs mer
3,4,5-Trimethoxyphenylacetic acid, 99%
Produktkod. 10761915 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10761915 5 g Glasflaska 5g
10592531 10 g Glasflaska 10g
10676524 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10761915 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 139990050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 951-82-6 | C11H14O5 | 226.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 951-82-6
Molekylformel C11H14O5
Molekylvikt (g/mol) 226.23
MDL-nummer MFCD00004336
InChI-nyckel DDSJXCGGOXKGSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4,5-trimethoxyphenylacetic acid, 2-3,4,5-trimethoxyphenyl acetic acid, 3,4,5-trimethoxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxyphenylaceticacid, pubchem14015, acmc-209rv8, ksc487g4j, 3,4,5-trimethoxybenzeneacetic acid, benzeneacetic acid,4,5-trimethoxy
PubChem CID 70372
IUPAC-namn 2-(3,4,5-trimetoxifenyl)ättiksyra
LEDER COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 4, 5-Trimethoxyphenylacetic acid
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 117.0°C to 120.0°C
Färg Vit till grädde
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3O)3C6H2CH2CO2H
Kvantitet 5 g
Beilstein 10, 492
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone and in chloroform
Formel vikt 226.23
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,4,5-Trimethoxyphenylacetic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.