Läs mer
3,4,5-Trimethoxyphenylacetic Acid, TRC
Produktkod. 30449687
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30449687 1 g
30450347 50 g
30450022 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30449687 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7954751G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 951-82-6
Molekylformel C11H14O5
Molekylvikt (g/mol) 226.23
Synonym (3,4,5-Trimethoxyphenyl)-acetic Acid, 3,4,5-Trimethoxybenzeneacetic Acid, 3,4,5-Trimethoxyphenylacetic Acid, NSC 130961, NSC 91017
IUPAC-namn 2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)acetic acid
LEDER COc1cc(CC(=O)O)cc(OC)c1OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4,5-Trimethoxyphenylacetic Acid
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C11H14O5/c1-14-8-4-7(6-10(12)13)5-9(15-2)11(8)16-3/h4-5H,6H2,1-3H3,(H,12,13)
Formel vikt 226.0841