missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3,4,5-Trimethoxyphenylacetone, 98%

Produktkod. 11429316
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11429316

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A19006.06

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 16603-18-2 | C12H16O4 | 224.256 g/mol

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 16603-18-2
Molekylformel C12H16O4
Molekylvikt (g/mol) 224.256
MDL-nummer MFCD00210454
InChI-nyckel WDNDMVGQGRDIBC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 177759
IUPAC-namn 1-(3,4,5-trimethoxyphenyl)propan-2-one
LEDER CC(=O)CC1=CC(=C(C(=C1)OC)OC)OC

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3,4,5-Trimethoxyphenylacetone
Smältpunkt 55 °C till 65 °C
Kvantitet 5 g
Synonym 1-3,4,5-trimethoxyphenyl propan-2-one, 3,4,5-trimethoxyphenylacetone, 2-propanone, 1-3,4,5-trimethoxyphenyl, 1-3,4,5-trimethoxyphenyl acetone, 3,4,5-trimethoxyphenyl-2-propanone, acmc-1c6i7, 3,4,5-trimethoxyphenyl acetone, 2-propanone,1-3,4,5-trimethoxyphenyl
Formel vikt 224.26
Procent renhet 98%

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.