Läs mer
3,4,5-Trimethoxyphenylboronic acid, 97%, ACROS Organics™
Produktkod. 10234402 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10234402 1 g Glass bottle 1g
1 options
Produktkod. 10234402 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 359770010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Specifications
Kemiskt namn eller material 3, 4, 5-Trimethoxyphenylboronic acid
CAS 182163-96-8
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C9H13BO5
Kvantitet 1 g
Synonym 3,4,5-trimethoxybenzeneboronic acid, 3,4,5-trimethoxyphenyl boronic acid, 3,4,5-trimethoxyphenyl boranediol, 3,4,5-trimethoxylphenylboronic acid, boronic acid, 3,4,5-trimethoxyphenyl, pubchem7894, acmc-1c5iu, ksc174i9j, 3,4,5-trimethoxy phenylboronic acid
InChI-nyckel RULQUTYJXDLRFL-UHFFFAOYSA-N
LEDER B(C1=CC(=C(C(=C1)OC)OC)OC)(O)O
IUPAC-namn (3,4,5-trimethoxyphenyl)boronic acid
Molekylvikt (g/mol) 212.008
PubChem CID 2734390
Formel vikt 212.01