Läs mer
3,4,5-Trimethoxyphenylglyoxal hydrate, Thermo Scientific™
Produktkod. 10537580
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10537580 1 g Amber Glass Bottle 1g
1 options
Produktkod. 10537580 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00159DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 4, 5-Trimethoxyphenylglyoxal hydrate
CAS 150114-69-5
Analysprocentintervall 97+%
Förpackning Amber Glass Bottle
Molekylformel C11H12O5
MDL-nummer MFCD13151985
Kvantitet 1 g
Synonym 3,4,5-trimethoxyphenylglyoxal hydrate, 2-oxo-2-3,4,5-trimethoxyphenyl acetaldehyde hydrate, acmc-20ang0, bestipharma 543-750, benzeneacetaldehyde,3,4,5-trimethoxy-a-oxo, oxo 3,4,5-trimethoxyphenyl acetaldehyde-water 1/1, 2-oxidanylidene-2-3,4,5-trimethoxyphenyl ethanal hydrate
InChI-nyckel OWONHIWZFXFPFS-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=CC(=CC(OC)=C1OC)C(=O)C=O
IUPAC-namn 2-oxo-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)acetaldehyde;hydrate
Molekylvikt (g/mol) 224.21
PubChem CID 45074958
Formel vikt 242.23
Procent renhet 97%